Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,5-Bis(trifluoromethyl)pyrazole
B4762-1G B4762-5G
TCIAB4762-1GEA 42 EUR
TCIAB4762-1G TCIAB4762-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₅H₂F₆N₂
Ponto de ebulição: 147°C
Número MDL : MFCD00153672
Número CAS: 14704-41-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C