Print…
tert-Butyl-3-cyano-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Cyano-4-oxopyrrolidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 3-cyano-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 1-Boc-3-cyano-4-pyrrolidone, tert-Butyl 3-Cyano-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-cyano-4-pyrrolidone, 1-Boc-3-cyano-4-pyrrolidinone, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-cyano-4-pyrrolidinone
B4761-1G B4761-5G
TCIAB4761-1GEA 28 EUR
TCIAB4761-1G TCIAB4761-5G
tert-Butyl-3-cyano-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl-3-cyano-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01318456
Número CAS: 175463-32-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %