Print…
1-(4-Bromophenyl)-1,3-butanedione ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (4-Bromobenzoyl)acetone, 1-(4-Bromophenyl)butane-1,3-dione
B4754-1G B4754-5G
TCIAB4754-1GEA 143 EUR
TCIAB4754-1G TCIAB4754-5G
1-(4-Bromophenyl)-1,3-butanedione ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-(4-Bromophenyl)-1,3-butanedione
Fórmula: C₁₀H₉BrO₂
Peso Molecular: 241.08 g/mol
Número MDL : MFCD04619579
Número CAS: 4023-81-8
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C