Print…
N-(4-Bromophenyl)-4-biphenylamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4753-1G B4753-5G
TCIAB4753-1GEA 63 EUR
TCIAB4753-1G TCIAB4753-5G
N-(4-Bromophenyl)-4-biphenylamine ≥98.0% (por GC)
N-(4-Bromophenyl)-4-biphenylamine
Fórmula: C₁₈H₁₄BrN
Número MDL : MFCD20486764
Número CAS: 1160294-93-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C