Print…
3-Bromo-2,6-dimethoxytoluene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2,4-dimethoxy-3-methylbenzene
B4745-200MG B4745-1G
TCIAB4745-200MGEA 39 EUR
TCIAB4745-200MG TCIAB4745-1G
3-Bromo-2,6-dimethoxytoluene ≥97.0% (por GC)
3-Bromo-2,6-dimethoxytoluene
Fórmula: C₉H₁₁BrO₂
Ponto de ebulição: 96°C
Número MDL : MFCD11046750
Número CAS: 22794-95-2
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %