Print…
4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4744-1G B4744-5G
TCIAB4744-1GEA 21 EUR
TCIAB4744-1G TCIAB4744-5G
4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₆H₉BrN₂
Ponto de ebulição: 97°C
Número MDL : MFCD00052532
Número CAS: 15801-69-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %