Print…
4-(n-Butoxy)phenylacetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Butoxyphenylacetic acid
B4742-1G B4742-5G
TCIAB4742-1GEA 16 EUR
TCIAB4742-1G TCIAB4742-5G
4-(n-Butoxy)phenylacetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(n-Butoxy)phenylacetic acid
Fórmula: C₁₂H₁₆O₃
Número MDL : MFCD00016832
Número CAS: 4547-57-3
EINECS: 224-904-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C