Print…
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
B4739-5G B4739-25G
TCIAB4739-5GEA 28 EUR
TCIAB4739-5G TCIAB4739-25G
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene
Fórmula: C₉H₁₁BrO₃
Peso Molecular: 247.09 g/mol
Ponto de ebulição: 273°C
Número MDL : MFCD00017169
Número CAS: 2675-79-8
EINECS: 220-223-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C