Print…
3-Bromo-2-ethoxypyridine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4738-1G B4738-5G
TCIAB4738-1GEA 65 EUR
TCIAB4738-1G TCIAB4738-5G
3-Bromo-2-ethoxypyridine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Bromo-2-ethoxypyridine
Fórmula: C₇H₈BrNO
Número MDL : MFCD00234309
Número CAS: 57883-25-7
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %