Print…
(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid, 2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid
B4737-1G B4737-5G
TCIAB4737-1GEA 49 EUR
TCIAB4737-1G TCIAB4737-5G
(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₉BrO₃
Peso Molecular: 245.07 g/mol
Número MDL : MFCD02664700
Número CAS: 66916-99-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C