Print…
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4726-1G B4726-5G
TCIAB4726-1GEA 30 EUR
TCIAB4726-1G TCIAB4726-5G
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₁H₁₅BO₄
Ponto de Fusão: 102°C
Número MDL : MFCD01630855
Número CAS: 220210-56-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %