Print…
2-Bromo-4-methoxy-6-nitrobenzenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4723-1G B4723-5G
TCIAB4723-1GEA 17 EUR
TCIAB4723-1G TCIAB4723-5G
2-Bromo-4-methoxy-6-nitrobenzenol ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-methoxy-6-nitrobenzenol
Fórmula: C₇H₆BrNO₄
Número MDL : MFCD06797984
Número CAS: 115929-59-4
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C