Print…
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-phenylethanone
B4722-1G B4722-5G
TCIAB4722-1GEA 41 EUR
TCIAB4722-1G TCIAB4722-5G
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Número MDL : MFCD00002360
Número CAS: 2491-32-9
EINECS: 219-654-5
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C