Print…
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(hydroxymethyl)piperazine, 1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazine, 3-(Hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 3-(Hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate
B4716-200MG B4716-1G
TCIAB4716-200MGEA 75 EUR
TCIAB4716-200MG TCIAB4716-1G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₃
Número MDL : MFCD04115304
Número CAS: 301673-16-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C