Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B4710-1G B4710-5G
TCIAB4710-1GEA 97 EUR
TCIAB4710-1G TCIAB4710-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₃BrF₃N
Ponto de ebulição: 66°C
Ponto de Inflamação: 85°C
Número MDL : MFCD04972700
Número CAS: 436799-33-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f440bdb52d11ecd870f377bb2e76cede62dc456&vid=f9d2d9a21ebd941ce397e85410f2bf1ebc83cdeb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C