Print…
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4701-5G B4701-25G
TCIAB4701-5GEA 71 EUR
TCIAB4701-5G TCIAB4701-25G
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline
Fórmula: C₆H₆BrNO
Número MDL : MFCD03427664
Número CAS: 164513-38-6
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 199.0 to 203.0 deg-C