Print…
1-Benzylpiperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4698-5ML B4698-25ML
TCIAB4698-5MLEA 40 EUR
TCIAB4698-5ML TCIAB4698-25ML
1-Benzylpiperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Benzylpiperidine
Fórmula: C₁₂H₁₇N
Peso Molecular: 175.28 g/mol
Ponto de ebulição: 66°C
Número MDL : MFCD00224901
Número CAS: 2905-56-8
EINECS: 220-809-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %