Print…
1-Benzyloxy-4-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(Benzyloxy)-4-iodobenzene, 4-Benzyloxyiodobenzene
B4692-5G B4692-25G
TCIAB4692-5GEA 62 EUR
TCIAB4692-5G TCIAB4692-25G
1-Benzyloxy-4-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Benzyloxy-4-iodobenzene
Fórmula: C₁₃H₁₁IO
Número MDL : MFCD00079704
Número CAS: 19578-68-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C