Print…
3-Bromo-2-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4690-1G B4690-5G
TCIAB4690-1GEA 37 EUR
TCIAB4690-1G TCIAB4690-5G
3-Bromo-2-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-2-nitropyridine
Fórmula: C₅H₃BrN₂O₂
Número MDL : MFCD00955614
Número CAS: 54231-33-3
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C