Print…
3-(Bromoacetyl)-2H-chromen-2-one ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-(Bromoacetyl)coumarin, 3-(2-Bromoacetyl)-2H-chromen-2-one
B4679-1G B4679-5G
TCIAB4679-1GEA 16 EUR
TCIAB4679-1G TCIAB4679-5G
3-(Bromoacetyl)-2H-chromen-2-one ≥95.0% (por GC)
3-(Bromoacetyl)-2H-chromen-2-one
Fórmula: C₁₁H₇BrO₃
Número MDL : MFCD00488331
Número CAS: 29310-88-1
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C