Print…
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid, 2-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
B4677-1G B4677-5G
TCIAB4677-1GEA 43 EUR
TCIAB4677-1G TCIAB4677-5G
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₉BrO₃
Peso Molecular: 245.07 g/mol
Número MDL : MFCD00017538
Número CAS: 774-81-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C