Print…

2'-Hydroxy-2-phenylacetophenone ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

B4673-200MG B4673-1G
TCIAB4673-200MGEA 58 EUR
TCIAB4673-200MG TCIAB4673-1G
2'-Hydroxy-2-phenylacetophenone ≥98.0% (por GC)
2'-Hydroxy-2-phenylacetophenone
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 165°C
Número MDL : MFCD00218589
Número CAS: 2491-31-8

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR