Print…
4-Bromo-4',4''-dimethoxytriphenylamine 98,0 HPLC, N
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-N,N-bis(4-methoxyphenyl)aniline
B4667-1G B4667-5G
TCIAB4667-1GEA 87 EUR
TCIAB4667-1G TCIAB4667-5G
4-Bromo-4',4''-dimethoxytriphenylamine 98,0 HPLC, N
4-Bromo-4',4''-dimethoxytriphenylamine
Fórmula: C₂₀H₁₈BrNO₂
Peso Molecular: 384.27 g/mol
Número MDL : MFCD22124385
Número CAS: 194416-45-0
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C