Print…
9,9-Bis(4-glycidyloxy-3-methylphenyl)fluorene ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9,9-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)fluorene Diglycidyl ether
B4666-1G B4666-5G
TCIAB4666-1GEA 105 EUR
TCIAB4666-1G TCIAB4666-5G
9,9-Bis(4-glycidyloxy-3-methylphenyl)fluorene ≥97.0% (por HPLC)
9,9-Bis(4-glycidyloxy-3-methylphenyl)fluorene
Fórmula: C₃₃H₃₀O₄
Peso Molecular: 490.60 g/mol
Número MDL : MFCD22494984
Número CAS: 114205-89-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6074a164373d7eae78a73490380c1536ce4d8007&vid=6074a164373d7eae78a73490380c1536ce4d8007&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%