Print…
Bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)amine ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
B4664-1G B4664-5G
TCIAB4664-1GEA 90 EUR
TCIAB4664-1G TCIAB4664-5G
Bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)amine ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)amine
Fórmula: C₃₀H₂₇N
Peso Molecular: 401.55 g/mol
Número MDL : MFCD23135317
Número CAS: 500717-23-7
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C