2-Bromo-4,6-diphenylpyrimidine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B4662-200MG
B4662-1G
TCIAB4662-200MGEA
73
EUR
TCIAB4662-200MG
TCIAB4662-1G
2-Bromo-4,6-diphenylpyrimidine ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-4,6-diphenylpyrimidine
Fórmula:
C₁₆H₁₁BrN₂ Peso Molecular: 311.18 g/mol |
Número MDL :
MFCD00234884 Número CAS: 56181-49-8 |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 127.0 to 131.0 deg-C |