Print…
4-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-9,9-dimethylfluorene
B4661-200MG B4661-1G
TCIAB4661-200MGEA 22 EUR
TCIAB4661-200MG TCIAB4661-1G
4-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
Fórmula: C₁₅H₁₃Br
Peso Molecular: 273.173 g/mol
Número MDL : MFCD23099415
Número CAS: 942615-32-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %