Print…
N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-[Bis(4-bromophenyl)amino]phenylboronic acid Pinacol ester, 2-[4-[Bis(4-bromophenyl)amino]phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Bromo-N-(4-bromophenyl)-N-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)aniline
B4660-200MG B4660-1G
TCIAB4660-200MGEA 135 EUR
TCIAB4660-200MG TCIAB4660-1G
N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Fórmula: C₂₄H₂₄BBr₂NO₂
Peso Molecular: 529.08 g/mol
Número MDL : MFCD30721938
Número CAS: 850153-24-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=042e327331e828fccc0ca2a729c4b9168ca72276&vid=042e327331e828fccc0ca2a729c4b9168ca72276&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C