Print…
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate ≥97.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-Butyl 3-Ethyl ester, 1-tert-Butyl 3-ethyl 4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate
B4658-1G B4658-5G
TCIAB4658-1GEA 37 EUR
TCIAB4658-1G TCIAB4658-5G
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate ≥97.0% (por HPLC, azoto total)
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₉NO₅
Peso Molecular: 257.2830 g/mol
Ponto de ebulição: 120°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06656201
Número CAS: 146256-98-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C