Print…
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(4-Bromophenyl)propyl alcohol, 3-(4-Bromophenyl)-1-propanol
B4657-1G B4657-5G
TCIAB4657-1GEA 16 EUR
TCIAB4657-1G TCIAB4657-5G
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol ≥98.0% (por GC)
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol
Fórmula: C₉H₁₁BrO
Peso Molecular: 215.09 g/mol
Ponto de ebulição: 162°C
Número MDL : MFCD09028724
Número CAS: 25574-11-2
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %