3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
(3-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
B4656-5G
B4656-25G
TCIAB4656-5GEA
31
EUR
TCIAB4656-5G
TCIAB4656-25G
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Fórmula:
C₇H₆BrFO Ponto de ebulição: 90°C |
Número MDL :
MFCD00143093 Número CAS: 77771-03-0 |
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...