Print…
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
B4650-200MG B4650-1G
TCIAB4650-200MGEA 36 EUR
TCIAB4650-200MG TCIAB4650-1G
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆O₂S
Número MDL : MFCD01846406
Número CAS: 5381-25-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C