3,3'-Bicarbazole ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
9H,9'H-3,3'-Bicarbazole
B4646-200MG
B4646-1G
TCIAB4646-200MGEA
62
EUR
TCIAB4646-200MG
TCIAB4646-1G
3,3'-Bicarbazole ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
3,3'-Bicarbazole
Fórmula:
C₂₄H₁₆N₂ Peso Molecular: 332.41 g/mol |
Número MDL :
MFCD11046470 Número CAS: 1984-49-2 |
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |