Print…
11H-Benzo[a]carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4635-1G B4635-5G
TCIAB4635-1GEA 106 EUR
TCIAB4635-1G TCIAB4635-5G
11H-Benzo[a]carbazole ≥98.0% (por GC)
11H-Benzo[a]carbazole
Fórmula: C₁₆H₁₁N
Número MDL : MFCD00215939
Número CAS: 239-01-0
EINECS: 205-945-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c1ff78e0a13ad40cc6629d1c2a2f5f85478ce34&vid=8c1ff78e0a13ad40cc6629d1c2a2f5f85478ce34&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 231.0 to 235.0 deg-C