Print…
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine ≥97.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-3-bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
B4630-1G B4630-5G
TCIAB4630-1GEA 16 EUR
TCIAB4630-1G TCIAB4630-5G
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine ≥97.0% (por HPLC, azoto total)
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Fórmula: C5H4BrN5
Ponto de Fusão: 350°C
Número MDL : MFCD12196922
Número CAS: 83255-86-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %