Print…
Benzyl acrylate ≥97.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Acrylic Acid Benzyl Ester
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
B4627-25G B4627-100G
TCIAB4627-25GEA 47 EUR
TCIAB4627-25G TCIAB4627-100G
Benzyl acrylate ≥97.0% (por GC) estabilizada
Benzyl acrylate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Peso Molecular: 162.19 g/mol
Ponto de ebulição: 60°C
Ponto de Inflamação: 108°C
Número MDL : MFCD00048147
Número CAS: 2495-35-4
EINECS: 219-673-9
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %