Print…
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-chloro-4-picoline
B4626-5G B4626-25G
TCIAB4626-5GEA 26 EUR
TCIAB4626-5G TCIAB4626-25G
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrClN
Peso Molecular: 206.47 g/mol
Número MDL : MFCD03427663
Número CAS: 778611-64-6
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %