Print…
1-Boc-piperidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl Piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine, Piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-butyl piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-piperidine
B4625-25G B4625-5G
TCIAB4625-25GEA 174 EUR
TCIAB4625-25G TCIAB4625-5G
1-Boc-piperidine ≥98.0% (por GC)
1-Boc-piperidine
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₂
Ponto de ebulição: 120°C
Ponto de Inflamação: 86°C
Número MDL : MFCD02093935
Número CAS: 75844-69-8
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %