Print…
9,9-Bis(4-allyloxyphenyl)fluorene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9,9-Bis(4-(allyloxy)phenyl)-9H-fluorene
B4622-5G B4622-25G
TCIAB4622-5GEA 88 EUR
TCIAB4622-5G TCIAB4622-25G
9,9-Bis(4-allyloxyphenyl)fluorene ≥97.0% (por GC)
9,9-Bis(4-allyloxyphenyl)fluorene
Fórmula: C₃₁H₂₆O₂
Peso Molecular: 430.55 g/mol
Número MDL : MFCD28975099
Número CAS: 142494-81-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C