Print…
3-(4-Bromophenyl)pyridine ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4617-1G B4617-5G
TCIAB4617-1GEA 73 EUR
TCIAB4617-1G TCIAB4617-5G
3-(4-Bromophenyl)pyridine ≥96.0% (por GC)
3-(4-Bromophenyl)pyridine
Fórmula: C₁₁H₈BrN
Peso Molecular: 234.0900 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04116232
Número CAS: 129013-83-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C