Print…
1-Bromo-2-ethynylbenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2'-Bromophenylacetylene, 2-Bromophenylacetylene
B4608-1G B4608-5G
TCIAB4608-1GEA 102 EUR
TCIAB4608-1G TCIAB4608-5G
1-Bromo-2-ethynylbenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2-ethynylbenzene
Fórmula: C₈H₅Br
Peso Molecular: 181.03 g/mol
Ponto de ebulição: 94°C
Ponto de Fusão: 52
Densidade: 1.4434
Ponto de Inflamação: 63°C
Número MDL : MFCD01863358
Número CAS: 766-46-1
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %