Print…
4-Bromothiazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4594-1G B4594-5G
TCIAB4594-1GEA 45 EUR
TCIAB4594-1G TCIAB4594-5G
4-Bromothiazole ≥98.0% (por GC)
4-Bromothiazole
Fórmula: C₃H₂BrNS
Ponto de ebulição: 190°C
Ponto de Inflamação: 101°C
Número MDL : MFCD06657592
Número CAS: 34259-99-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %