Print…
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Benzyloxyphenylboronic acid, (2-(Benzyloxy)phenyl)boronic acid, 2-Benzyloxybenzeneboronic acid
B4590-1G B4590-5G
TCIAB4590-1GEA 28 EUR
TCIAB4590-1G TCIAB4590-5G
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₃H₁₃BO₃
Ponto de Fusão: 110°C
Número MDL : MFCD01632206
Número CAS: 190661-29-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %