Print…
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
B4589-1G B4589-5G
TCIAB4589-1GEA 65 EUR
TCIAB4589-1G TCIAB4589-5G
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₂ClNO
Número MDL : MFCD00043272
Número CAS: 39684-28-1
EINECS: 254-590-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %