2,4-Bis(benzyloxy)-6-chloro-1,3,5-triazine ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B4587-200MG
B4587-1G
TCIAB4587-200MGEA
45
EUR
TCIAB4587-200MG
TCIAB4587-1G
2,4-Bis(benzyloxy)-6-chloro-1,3,5-triazine ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,4-Bis(benzyloxy)-6-chloro-1,3,5-triazine
Fórmula:
C₁₇H₁₄ClN₃O₂ |
Número CAS:
851030-18-7 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 64.0 to 68.0 deg-C |