Print…
2-Bromo-3-(2-ethylhexyl)-5-iodothiophene ≥97.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Estabilização: Estabilizado com lasca de cobre
B4585-1G B4585-5G
TCIAB4585-1GEA 65 EUR
TCIAB4585-1G TCIAB4585-5G
2-Bromo-3-(2-ethylhexyl)-5-iodothiophene ≥97.0% (por GC) estabilizada
2-Bromo-3-(2-ethylhexyl)-5-iodothiophene
Fórmula: C₁₂H₁₈BrIS
Peso Molecular: 401.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 1034352-30-1
Encomendar
Purity (GC) min. 97.0 %