Print…
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-Bromothiazole-4-carboxylic acid
B4578-1G B4578-5G
TCIAB4578-1GEA 44 EUR
TCIAB4578-1G TCIAB4578-5G
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₂BrNO₂S
Ponto de Fusão: 217°C
Número MDL : MFCD04115729
Número CAS: 5198-88-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %