Print…
Butyltin trichloride ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: n-Butyltin trichloride, Trichlorobutylstannane
B4575-25G B4575-100G
TCIAB4575-25GEA 31 EUR
TCIAB4575-25G TCIAB4575-100G
Butyltin trichloride ≥98.0% (por GC)
Butyltin trichloride
Fórmula: C₄H₉Cl₃Sn
Ponto de ebulição: 93°C
Ponto de Fusão: –63°C
Ponto de Inflamação: 81°C
Número MDL : MFCD00000515
Número CAS: 1118-46-3
EINECS: 214-263-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %