Benzylamine Hydroiodide, baixo teor de água ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B4566-1G
B4566-5G
TCIAB4566-1GEA
63
EUR
TCIAB4566-1G
TCIAB4566-5G
Benzylamine Hydroiodide, baixo teor de água ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Benzylamine hydroiodide
Fórmula:
C₇H₉N |
Número CAS:
45579-91-7 |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 176.0 to 180.0 deg-C |
Water | max. 100 ppm |