1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)thiourea ≥98.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
1,3-Di-Boc-thiourea
B4559-1G
B4559-5G
TCIAB4559-1GEA
140
EUR
TCIAB4559-1G
TCIAB4559-5G
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)thiourea ≥98.0% (por base de azoto total)
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)thiourea
Fórmula:
C₁₁H₂₀N₂O₄S Peso Molecular: 276.35 g/mol |
Número MDL :
MFCD03093917 Número CAS: 145013-05-4 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |